Läs mer
Thermo Scientific™ T-865 Fixed Angle Rotor för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför en mängd olika applikationer med Thermo Scientific™ T-865 Fixed Angle Rotor, som erbjuder åtta platsers kapacitet.
Rekommenderas för:
Differentiell proteinfraktionering, DNA-isolering.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | T-865 Rotor med fast vinkel |
| Material | Titan |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 8 x 36 ml |
| Max. RCF | 429,459 x g |
| Max. Hastighet | 65,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 91 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 38.4 mm |
| K-faktor | 51.7 |
| Max. Rörlängd | 97 mm |
| Visa mer |