Beskrivning
Utför en mängd olika applikationer med Thermo Scientific™ T-890 Fixed Angle Rotor, som erbjuder åtta platsers kapacitet.
Oder Ultracrimp/Clearcrimp-tätningsverktyg (03920), byt ut pressmätare (03919), extra pluggar och lock (03999), verktygssats för tätningsmontering i flera delar (52609) separat. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Innehåller:
Rotorstativ, Vakuumfett, Smörjmedel, Extra överhastighetsdekal, Rotorkåpa, Rotorkåpa O-ring (två extra), Rotorkåpans låsmutter, Låsmutter O-ring, Rotorkåpsverktyg, Ultraspeed rotorloggbok, Instruktionsmanual
Rekommenderas för:
Protein- och virusisolering.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | T-890 Rotor med fast vinkel |
| Material | Titan |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 8 x 12,5 ml |
| Max. RCF | 692,149 x g |
| Max. Hastighet | 90,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 76.5 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 34.2 mm |
| K-faktor | 25.1 |
| Max. Rörlängd | 80 mm |
| Visa mer |