Description
Perform a variety of applications with the Thermo Scientific™ T-890 Fixed Angle Rotor, which offers eight-place capacity.
Oder Ultracrimp/Clearcrimp Sealing Tool (03920), Crimp Gauge Replace (03919), Extra Plugs and Caps (03999), Tool Kit for Multipiece Sealing Assembly (52609) separately. Contact your Sales Representative for information.
Includes:
Rotor stand, Vacuum grease, Lubricant, Extra overspeed decal, Rotor cover, Rotor cover O-ring (two extra), Rotor cover locking nut, Locking nut O-ring, Rotor cover tool, Ultraspeed rotor log book, Instruction manual
Recommended for:
Protein and virus isolation.
Specifications
Specifications
| Description | T-890 Fixed Angle Rotor |
| Material | Titanium |
| Type | Fixed Angle Rotor |
| Capacity | 8 x 12.5 mL |
| Max. RCF | 692,149 x g |
| Max. Speed | 90,000 rpm |
| Radius (Metric) | 76.5 mm |
| Radius (Metric) Min. | 34.2 mm |
| K Factor | 25.1 |
| Max. Tube Length | 80 mm |
| Show More |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.