Läs mer
t-Boc-aminocaproic-N-hydroxysuccinimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | t-Boc-aminocaproic-N-hydroxysuccinimide |
| CAS | 51513-80-5 |
| Molekylformel | C15 H24 N2 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-10-6-4-5-7-13(20)23-17-11(18)8-9-12(17)19/h4-10H2,1-3H3,(H,16,21) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.36 |
| Formel vikt | 328.1634 |