Läs mer
t-Boc-N-amido-PEG3-acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | t-Boc-N-amido-PEG3-acid |
| CAS | 1347750-75-7 |
| Molekylformel | C14H27NO7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27NO7/c1-14(2,3)22-13(18)15-5-7-20-9-11-21-10-8-19-6-4-12(16)17/h4-11H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[2-[2-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.37 |
| Formel vikt | 321.1788 |