Beskrivning
- Polypropen ventilspak
- Enastående kemikaliebeständighet
- Med integrerade slangmunstycken
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | T-borestoppkran |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Material | PTFE |
| För användning med (utrustning) | 8 mm rör med innerdiameter |
| Inkluderar | Munstycke |