missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
t-Butyl (3R,5S)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-isopropylidenedioxy-6-heptenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | t-Butyl (3R,5S)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-isopropylidenedioxy-6-heptenoate |
| CAS | 147489-06-3 |
| Molekylformel | C32 H36 F N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-[2-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, [4R-[4α,6α(E)]]-, (4R,6S)-6-[(1E)-2-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetic acid 1,1-dimethylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C32H36FNO4/c1-31(2,3)38-28(35)19-24-18-23(36-32(4,5)37-24)16-17-26-29(20-12-14-22(33)15-13-20)25-8-6-7-9-27(25)34-30(26)21-10-11-21/h6-9,12-17,21,23-24H,10-11,18-19H2,1-5H3/b17-16+/t23-,24-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@H](OC(C)(C)O1)\C=C\c2c(nc3ccccc3c2c4ccc(F)cc4)C5CC5 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[(4R,6S)-6-[(E)-2-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.631 |
| Formel vikt | 517.263 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?