Läs mer
t-Butyl 4-Bromobutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | t-Butyl 4-Bromobutanoate |
| CAS | 110661-91-1 |
| Molekylformel | C8 H15 Br O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Bromobutanoic Acid tert-Butyl Ester, 4-Bromobutyric Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15BrO2/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CCCBr |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-bromobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.11 |
| Formel vikt | 222.0255 |