Läs mer
t-Butyl4-[4-(4,4,5,5-terametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]piperazinkarboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) phenyl]piperazine-1-carboxylate |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 388.31 |