Läs mer
t-butyl4-[4-(etoxikarbonyl)-1,3-tiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinkarboxylat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10601275
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10601275 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10527853 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10601275 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31023CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 365413-31-6
Molekylformel C16H24N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 340.438
MDL-nummer MFCD06659069
InChI-nyckel LBRUPXMVELEXIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, ethyl 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl thiazole-4-carboxylate, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-ethoxycarbonyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-ethoxycarbonyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid t-butyl ester, 4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2795532
IUPAC-namn etyl-2-[1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-4-yl]-1,3-tiazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CSC(=N1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 340.44
Procent renhet 97%