Läs mer
Testo™ T/C-sondhuvud
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | T/C-sondhuvud, 5 dia. x 120 mm L Sondskaft, 12 dia. x 120 mm L Sondaxelspets,– 50 till °350 C Mätområde, 5 sek. Reaktionstid, för ytmätning (T/C typ K) |
| Certifikat och efterlevnad | EN 60584-2 |
| För användning med (applikation) | För ytmätning (T/C Typ K) |
| Upplösning | 0,1 °C (– 50 till 199,9 °C) 1,0 °C Återstående räckvidd |
| Svarstid | 5 sek. |