Läs mer
Prestige Medical T-klassisk autoklav
Produktkod. 15679176
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15679176 9 l
1 options
Produktkod. 15679176 Leverantör Prestige Medical Leverantörsnummer 210001XP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17083.50 SEK
    15087.69 SEK / Paket med 1
    Save 1995.81 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
T-Classic, 9 L bänkautoklav, 126 °C cykel, med europeisk kontakt.
T-Classic, 9 L bänkautoklav, 126 C °cykel, europeisk kontakt
  • Lätt och bärbar
  • Kapacitet 9 liter
  • Steriliseras vid 126 °C
Classic är pålitlig och pålitlig över hela världen, designad för att ge dig den mest kostnadseffektiva steriliseringslösningen. Det är enkelheten i sig att använda, helautomatisk med en enkel, one touch operation och garanterat att uppfylla dina behov.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 l
Djup (metrisk) kammare 230 mm
Diameter (engelska) kammare 8,4 tum
Depth (engelska) kammaren 9,2 tum
Diameter (metrisk) kammare 210 mm
Längd (engelska) 13,6 tum
Längd (metrisk) 340 mm
Produkttyp Autoklavera
Temperatur (engelska) 250 °F till 273 °F
Temperatur (metrisk) 121 °C till 134°C