Läs mer
Prestige Medical T-Classic bärväska
Produktkod. 17859588
Change view
För användning med (utrustning):
T-Classic 9 L-modeller
Produktkod. För användning med (utrustning)
17859588 T-Classic 9 L-modeller
1 options
Produktkod. 17859588 Leverantör Prestige Medical Leverantörsnummer 5258A
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
T-Classic bärväska endast för 9 L-modeller.
  • T-Classic bärväska (endast 9 L-modeller)
Specifikationer
För användning med (utrustning) T-Classic 9 L-modeller
Produkttyp Bärväska