Läs mer
Prestige Medical T-Classic Media Autoklav
Produktkod. 15802635
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15802635 12 l Varje
1 options
Produktkod. 15802635 Leverantör Prestige Medical Leverantörsnummer 210048XP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28692.88 SEK
    18321.38 SEK / Paket med 1
    Save 10371.50 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
T-Classic Media Autoklav, 12 L bänkautoklav, 121 °C cykel, med europeisk kontakt.
T-Classic Media Autoklav, 12 L bänkautoklav, 121 C °cykel, europeisk kontakt
  • Lätt och bärbar
  • Kapacitet 12 liter
  • Steriliseras vid 121 °C
Classic är pålitlig och pålitlig över hela världen, designad för att ge dig den mest kostnadseffektiva steriliseringslösningen. Det är enkelheten i sig att använda, helautomatisk med en enkel, one touch operation och garanterat att uppfylla dina behov.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 l
Djup (metrisk) kammare 270 mm
Diameter (engelska) kammare 8,4 tum
Depth (engelska) kammaren 10,8 tum
Diameter (metrisk) kammare 210 mm
Längd (engelska) 13,6 tum
Längd (metrisk) 340 mm
Produkttyp Autoklavera
Temperatur (engelska) 249,8 °F
Temperatur (metrisk) 121 °C