Läs mer
Prestige Medical T-Classic Plus autoklav
Produktkod. 17604435
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17604435 12 l
1 options
Produktkod. 17604435 Leverantör Prestige Medical Leverantörsnummer 210004XP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22348.23 SEK
    19129.17 SEK / Paket med 1
    Save 3219.06 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
T-Classic Plus autoklav, 12 L bänkautoklav, 126 °C cykel, med europeisk kontakt.
T-Classic Plus Autoklav, 12 L bänkautoklav, 126 C °cykel, europeisk kontakt
  • Lätt och bärbar
  • Kapacitet 12 liter
  • Steriliseras vid 126 °C
Classic är pålitlig och pålitlig över hela världen, designad för att ge dig den mest kostnadseffektiva steriliseringslösningen. Det är enkelheten i sig att använda, helautomatisk med en enkel, one touch operation och garanterat att uppfylla dina behov.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 l
Djup (metrisk) kammare 270 mm
Diameter (engelska) kammare 8,4 tum
Depth (engelska) kammaren 10,8 tum
Diameter (metrisk) kammare 210 mm
Längd (engelska) 13,6 tum
Längd (metrisk) 340 mm
Produkttyp Autoklavera
Temperatur (engelska) 250 °F till 273 °F
Temperatur (metrisk) 121 °C till 134°C