Beskrivning
Kräver
QPT-ram med STA-seriens handtag eller QDT med SSU-seriens handtag
Renrumsmoppskydden Micronova TMop™ är rundade, täckta svampar med snäpp som passar över 180-graders° svängadaptern TMop™ för att enkelt rulla ner väggar och mjuka väggar samt rengöra besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Mopparna finns i olika tygalternativ med ett valfritt tjockare skumlager för att hålla mer desinfektionsmedel och underlätta urringning.
- T-Mop Överdrag med tryckknappar i olika tyger
- Rundade täckta svampar rullar lätt nerför väggar och mjuka väggar
- Utmärkt på alla rumsytor och utrustningsutvändiga utsidor
- Får lätt plats i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning
- Tygalternativ inkluderar:
- NovaPoly — 100 % slätstickad polyester ger utmärkt desinfektionsspridning
- PolySorb — 100% texturerad polyester för att ta bort rester och sprida desinfektionsmedel
- MegaTex — 100 % icke-vävd polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt både vått och torrt
- PolyMesh — 100 % polyester med ett lager nät ger en mild skrubbyta
- För användning med 180-graders° svängadaptern TMop™
- Finns i längderna 10, 14 och 18 tum
- TMC6-14 - elastiskt enkellagers slipöverdrag, lågkostnadsalternativ för mindre ytor
- Tål starka desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum) |
| Produkttyp | Moppskydd |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 6.4 cm |
| Bredd (engelska) | 2,5 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Visa mer |
Inkluderar inte adapter och handtag