Läs mer
Micronova™ T-Mop™ Omslag
Handla allt Micronova Produkter
Material:
MegaTex, Non-woven polyamid
Mikrofiber, Polyester, Nylon
Mikrofiber, polyester, nylon, Nylon, Nylon
Mikrofiber, polyester, nylon, uretanskum, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam
Polyester, uretanskum, Urethane Foam
Slätstickad polyester
Slätstickad polyester, uretanskum, Urethane Foam
Mått:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tum)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 tum)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Färg:
Blått
Blått
Vitt
Kvantitet:
12/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Kräver
QPT-ram med STA-seriens handtag eller QDT med SSU-seriens handtag
De Micronova TMop™ Renrumsmoppöverdrag är rundade, täckta svampar med tryckknappar som passar över 180:an° snurra TMop™ Adapter för att enkelt rulla ner väggar och mjuka väggar samt rengöra besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Mopparna finns i en rad tygalternativ med valfritt tjockare skumlager för att hålla mer desinfektionsmedel och underlätta vridning.
- T-Mop överdrag med tryckknappar i en rad tyger
- Rundade täckta svampar rullar lätt ner väggar och mjuka väggar
- Utmärkt på alla rumsytor och utrustningsexteriörer
- Passar lätt i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning
- Tygalternativ inkluderar:
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt vått eller torrt
- PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
- För användning med 180° snurra TMop™ Adapter
- Finns i längderna 10, 14 och 18 tum
- TMC6-14 - elastiskt enskiktsöverdrag, lågkostnadsalternativ för mindre ytor
- Tål starka desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum) |
| Produkttyp | Moppskydd |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 5.1 cm |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Visa mer |
Inkluderar inte adapter och handtag