Läs mer
Micronova™ T-Mop™ Omslag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 13167706 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Icke-vävd polyamid, Non-woven polyamid
Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon
Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Uretanskum
Polyester, Uretanskum
Slät polyester
Slät polyester, Uretanskum
Mått:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tum)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 tum)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Färg:
Blått
Blått
Vitt
Kvantitet:
1 st.
12/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 50
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
13167706 Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum) Blått 12/Cs. Varje
13187696 Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum) Blått 12/Cs. Varje
13147706 Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum) Blått 12/Cs. Varje
13197696 Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Uretanskum 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum) Blått 12/Cs. Varje
11946855 Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Uretanskum 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum) Blått 12/Cs. Paket med 12
13157686 Icke-vävd polyamid, Non-woven polyamid 36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tum) Vitt 12/Cs. Varje
13127696 Slät polyester 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum) Vitt 1 st. Varje
11926855 Slät polyester 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum) Vitt 1 st. Varje
13127716 Slät polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum) Vitt 50/Cs. Paket med 50
11936855 Slät polyester 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum) Vitt 1 st. Varje
11906855 Slät polyester, Uretanskum 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum) Vitt 12/Cs. Paket med 12
11916855 Slät polyester, Uretanskum 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum) Vitt 12/Cs. Paket med 12
13167676 Polyester, Uretanskum 45,7 x 5,1 cm (18 x 2 tum) Vitt 1 st. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 13167706 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer TAA18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00 SEK
    223.21 SEK / Paket med 1
    Save 10.79 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
QPT-ram med STA-seriens handtag eller QDT med SSU-seriens handtag
Ett sortiment av T-moppeöverdrag med tryckknappar som passar på 180:an° snurra TMop™ Adapter för att enkelt rengöra och desinficera renrumsytor, inklusive mjuka väggar, obekväma hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Finns i en mängd olika tyger för att möta specifika rengöringsbehov.
Renrumsmoppskydden Micronova TMop™ är rundade, täckta svampar med snäpp som passar över 180-graders° svängadaptern TMop™ för att enkelt rulla ner väggar och mjuka väggar samt rengöra besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Mopparna finns i olika tygalternativ med ett valfritt tjockare skumlager för att hålla mer desinfektionsmedel och underlätta urringning.
  • T-Mop Överdrag med tryckknappar i olika tyger
  • Rundade täckta svampar rullar lätt nerför väggar och mjuka väggar
  • Utmärkt på alla rumsytor och utrustningsutvändiga utsidor
  • Får lätt plats i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning
  • Tygalternativ inkluderar:
    • NovaPoly — 100 % slätstickad polyester ger utmärkt desinfektionsspridning
    • PolySorb — 100% texturerad polyester för att ta bort rester och sprida desinfektionsmedel
    • MegaTex — 100 % icke-vävd polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt både vått och torrt
    • PolyMesh — 100 % polyester med ett lager nät ger en mild skrubbyta
  • För användning med 180-graders° svängadaptern TMop™
  • Finns i längderna 10, 14 och 18 tum
  • TMC6-14 - elastiskt enkellagers slipöverdrag, lågkostnadsalternativ för mindre ytor
  • Tål starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Produkttyp Moppskydd
Färg Blått
Längd (engelska) 18 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 45.7 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 6.4 cm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Storlek 45,72 cm (18 tum)
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 12/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) T-Mop™ Mopp
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad Nej
Material Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon
Visa mer Visa mindre
Inkluderar inte adapter och handtag