Läs mer
Micronova™ T-Mop™ Omslag
Produktkod. 13187696 Handla allt Micronova Produkter
Material:
MegaTex, Non-woven polyamid
Mikrofiber, Polyester, Nylon
Mikrofiber, polyester, nylon, Nylon, Nylon
Mikrofiber, polyester, nylon, uretanskum, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam
Polyester, uretanskum, Urethane Foam
Slätstickad polyester
Slätstickad polyester, uretanskum, Urethane Foam
Mått:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tum)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 tum)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Färg:
Blått
Blått
Vitt
Kvantitet:
12/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 50
Varje
Produktkod. 13187696
Brand: Micronova™ TAA10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kräver
QPT frame with STA series handle or QDT with SSU series handle
Ett sortiment av T-moppeöverdrag med tryckknappar som passar på 180:an° snurra TMop™ Adapter för att enkelt rengöra och desinficera renrumsytor, inklusive mjuka väggar, obekväma hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Finns i en mängd olika tyger för att möta specifika rengöringsbehov.
The Micronova TMop™ Cleanroom Mop Covers are rounded, covered sponges with snaps that fit over the 180° swivel TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls as well as clean awkward corners, tight spaces and under equipment. The mops are available in a range of fabric options with an optional thicker foam layer to hold more disinfectant and facilitate wringing.
  • T-Mop covers with snap fasteners in a range of fabrics
  • Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
  • Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
  • Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
  • Fabric options include:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
    • Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
    • PolyMesh — 100% polyester with a layer of mesh provides a mild scrubbing surface
  • For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
  • Available in 10, 14 and 18-inch lengths
  • TMC6-14 - elastic single-ply slipcover, low cost option for smaller areas
  • Holds up to strong disinfectants
  • Autoclavable
Specifikationer
Mått 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum)
Produkttyp Mop Cover
Färg Blått
Längd (engelska) 10 in.
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 25.4 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bredd (metrisk) 6.4 cm
Bredd (engelska) 2.5 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Storlek 25.4 cm (10 in.)
Disponibel Reusable
Kvantitet 12/Cs.
Skötselråd Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
För användning med (utrustning) T-Mop™ Mop
För användning med (applikation) Cleaning and Sanitization of Cleanroom Surfaces
Färgkodad No
Material Mikrofiber, polyester, nylon, Nylon, Nylon
Visa mer Visa mindre
Inkluderar inte adapter och handtag