Läs mer
Micronova™ T-Mop™ Omslag
BIOPHARMA
Produktkod. 31008261 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Icke-vävd polyamid, Non-woven polyamid
Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon
Slät polyester
Mått:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tum)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Färg:
Blått
Vitt
Kvantitet:
1 st.
12/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 50
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
31008261 Slät polyester 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum) Vitt 1 st. Paket med 12
13167706 Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum) Blått 12/Cs. Varje
13157686 Icke-vävd polyamid, Non-woven polyamid 36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 tum) Vitt 12/Cs. Varje
13127696 Slät polyester 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum) Vitt 1 st. Varje
11926855 Slät polyester 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum) Vitt 1 st. Varje
13127716 Slät polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum) Vitt 50/Cs. Paket med 50
11936855 Slät polyester 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum) Vitt 1 st. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31008261 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer T610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 SEK
    1898.01 SEK / Paket med 12
    Save 201.99 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Kräver
QPT-ram med STA-seriens handtag eller QDT med SSU-seriens handtag
Ett sortiment av T-moppeöverdrag med tryckknappar som passar på 180:an° snurra TMop™ Adapter för att enkelt rengöra och desinficera renrumsytor, inklusive mjuka väggar, obekväma hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Finns i en mängd olika tyger för att möta specifika rengöringsbehov.
Renrumsmoppskydden Micronova TMop™ är rundade, täckta svampar med snäpp som passar över 180-graders° svängadaptern TMop™ för att enkelt rulla ner väggar och mjuka väggar samt rengöra besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Mopparna finns i olika tygalternativ med ett valfritt tjockare skumlager för att hålla mer desinfektionsmedel och underlätta urringning.
  • T-Mop Överdrag med tryckknappar i olika tyger
  • Rundade täckta svampar rullar lätt nerför väggar och mjuka väggar
  • Utmärkt på alla rumsytor och utrustningsutvändiga utsidor
  • Får lätt plats i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning
  • Tygalternativ inkluderar:
    • NovaPoly — 100 % slätstickad polyester ger utmärkt desinfektionsspridning
    • PolySorb — 100% texturerad polyester för att ta bort rester och sprida desinfektionsmedel
    • MegaTex — 100 % icke-vävd polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt både vått och torrt
    • PolyMesh — 100 % polyester med ett lager nät ger en mild skrubbyta
  • För användning med 180-graders° svängadaptern TMop™
  • Finns i längderna 10, 14 och 18 tum
  • TMC6-14 - elastiskt enkellagers slipöverdrag, lågkostnadsalternativ för mindre ytor
  • Tål starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum)
Produkttyp Moppskydd
Färg Vitt
Längd (engelska) 10 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 25.4 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 6.4 cm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1 st.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
Inkluderar NovaPoly Slipcover
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad Nej
Material Slät polyester
Visa mer Visa mindre
Inkluderar inte adapter och handtag