Läs mer
Micronova™ T-Mop™ Bestrålade omslag
Handla allt Micronova Produkter
Material:
Mikrofiber, Polyester, Nylon
Slät stickad polyester
Slätstickad polyester, Uretanskum
Slätstickad polyester, uretanskum, Urethane Foam
Mått:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Inkluderar:
–
NovaPoly Omslag, bestrålat
NovaPoly Slipcover, bestrålat
NovaPoly överdrag, bestrålat
NovaPoly-överdrag, tjockt skum, bestrålat
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Kräver
QPT-14 frame with STA series handle or QDT-14 with SSU series handle
- Bred yta för rengöring av väggar och tak
- Mopp med platt huvud
- Roterar 180°
- Rengör under utrustning och når obekväma vinklar på hyllor och trånga kammare
- Polyester
- Bestrålat
- Vitt
- Bredd 254 mm
The Micronova Irradiated TMop™ Cleanroom Mop Covers are rounded, covered sponges with snaps that fit over the 180° swivel TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls, as well as, clean awkward corners, tight spaces and under equipment. The mops are available in either textured, or smooth knit polyester fabric with option for a thicker foam layer to hold more disinfectant and facilitate wringing.
- Irradiated T-Mop Covers with snap fasteners
- Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
- Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
- Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
- Fabric options include:
- NovaPoly, 100% Smooth Knit Polyester, provides excellent disinfectant dispersal
- PolySorb, 100% Textured Polyester, assists in removing residues
- Available with extra thick foam
- For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
- Available in 10, 14 and 18-inch lengths
- Gamma irradiated for aseptic areas and equipment
- Holds up to strong disinfectants
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum) |
| Produkttyp | Cleanroom Mop |
| Färg | White |
| Längd (engelska) | 14 in. |
| Sterilitet | Sterile |
| Längd (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Bredd (metrisk) | 6.4 cm |
| Bredd (engelska) | 2.5 in. |
| Motståndskraftig mot | Chemicals |
| Visa mer |