Läs mer
Micronova™ T-Mop™ Bestrålade omslag
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11936865 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Mikrofiber, Polyester, Nylon
Slät stickad polyester
Slätstickad polyester, Uretanskum
Slätstickad polyester, uretanskum, Urethane Foam
Mått:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Inkluderar:
NovaPoly Omslag, bestrålat
NovaPoly Slipcover, bestrålat
NovaPoly överdrag, bestrålat
NovaPoly-överdrag, tjockt skum, bestrålat
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11936865
Brand: Micronova™ T61218IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kräver
QPT-18 frame with STA series handle or QDT-18 with SSU series handle
En rad bestrålade T-mop-överdrag med tryckknappar som passar på 180:an° snurra TMop™ Adapter för att enkelt rengöra och desinficera renrumsytor, inklusive mjuka väggar, besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning.​
  • Bred yta för rengöring av väggar och tak
  • Mopp med platt huvud
  • Roterar 180°
  • Rengör under utrustning och når obekväma vinklar på hyllor och trånga kammare
  • Polyester
  • Bestrålat
  • Vitt
  • Bredd 254 mm
The Micronova Irradiated TMop™ Cleanroom Mop Covers are rounded, covered sponges with snaps that fit over the 180° swivel TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls, as well as, clean awkward corners, tight spaces and under equipment. The mops are available in either textured, or smooth knit polyester fabric with option for a thicker foam layer to hold more disinfectant and facilitate wringing.
  • Irradiated T-Mop Covers with snap fasteners
  • Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
  • Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
  • Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
  • Fabric options include:
    • NovaPoly, 100% Smooth Knit Polyester, provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb, 100% Textured Polyester, assists in removing residues
  • Available with extra thick foam
  • For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
  • Available in 10, 14 and 18-inch lengths
  • Gamma irradiated for aseptic areas and equipment
  • Holds up to strong disinfectants
  • Autoclavable
Specifikationer
Mått 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Produkttyp Cleanroom Mop
Färg White
Längd (engelska) 18 in.
Sterilitet Sterile
Längd (metrisk) 45.7 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bredd (metrisk) 6.4 cm
Bredd (engelska) 2.5 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Disponibel Reusable
Kvantitet 12/Cs.
Skötselråd Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Inkluderar NovaPoly-överdrag, tjockt skum, bestrålat
För användning med (applikation) Cleaning and Sanitization of Cleanroom Surfaces
Färgkodad No
Material Slätstickad polyester, uretanskum, Urethane Foam