Läs mer
Micronova™ T-Mop™ Bestrålade omslag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11946865 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Mikrofiber, Polyester, Nylon
Slät stickad polyester
Slätstickad polyester, Uretanskum
Slätstickad polyester, uretanskum, Urethane Foam
Mått:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 tum)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Inkluderar:
NovaPoly Omslag, bestrålat
NovaPoly Slipcover, bestrålat
NovaPoly överdrag, bestrålat
NovaPoly-överdrag, tjockt skum, bestrålat
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11946865
Brand: Micronova™ T614IR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
QPT-14 ram med STA-seriens handtag eller QDT-14 med SSU-seriens handtag
En rad bestrålade T-mop-överdrag med tryckknappar som passar på 180:an° snurra TMop™ Adapter för att enkelt rengöra och desinficera renrumsytor, inklusive mjuka väggar, besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning.​
  • Bred yta för rengöring av väggar och tak
  • Mopp med platt huvud
  • Roterar 180°
  • Rengör under utrustning och når obekväma vinklar på hyllor och trånga kammare
  • Polyester
  • Bestrålat
  • Vitt
  • Bredd 254 mm
De Micronova Bestrålat TMop™ Renrumsmoppöverdrag är rundade, täckta svampar med tryckknappar som passar över 180:an° snurra TMop™ Adapter för att enkelt rulla ner väggar och mjuka väggar, samt rengöra besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Mopparna finns i antingen texturerat eller slätstickat polyestertyg med möjlighet till ett tjockare skumlager för att hålla mer desinfektionsmedel och underlätta vridning.
  • Bestrålat T-Mop Överdrag med tryckknappar
  • Rundade täckta svampar rullar lätt ner väggar och mjuka väggar
  • Utmärkt på alla rumsytor och utrustningsexteriörer
  • Passar lätt i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning
  • Tygalternativ inkluderar:
    • NovaPoly, 100 % Smooth Knit Polyester, ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb, 100 % texturerad polyester, hjälper till att ta bort rester
  • Finns med extra tjockt skum
  • För användning med 180° snurra TMop™ Adapter
  • Finns i längderna 10, 14 och 18 tum
  • Gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning
  • Tål starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum)
Produkttyp Renrumsmopp
Färg Vitt
Längd (engelska) 14 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 6.4 cm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 12/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
Inkluderar NovaPoly Slipcover, bestrålat
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad No
Material Slätstickad polyester, Uretanskum