Läs mer
Micronova™ T-Mop™ Bestrålade omslag
Handla allt Micronova Produkter
Beskrivning
Kräver
QPT-18 ram med STA-seriens handtag eller QDT-18 med SSU-seriens handtag
- Bred yta för rengöring av väggar och tak
- Mopp med platt huvud
- Roterar 180°
- Rengör under utrustning och når obekväma vinklar på hyllor och trånga kammare
- Polyester
- Bestrålat
- Vitt
- Bredd 254 mm
De Micronova Bestrålat TMop™ Renrumsmoppöverdrag är rundade, täckta svampar med tryckknappar som passar över 180:an° snurra TMop™ Adapter för att enkelt rulla ner väggar och mjuka väggar, samt rengöra besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Mopparna finns i antingen texturerat eller slätstickat polyestertyg med möjlighet till ett tjockare skumlager för att hålla mer desinfektionsmedel och underlätta vridning.
- Bestrålat T-Mop Överdrag med tryckknappar
- Rundade täckta svampar rullar lätt ner väggar och mjuka väggar
- Utmärkt på alla rumsytor och utrustningsexteriörer
- Passar lätt i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning
- Tygalternativ inkluderar:
- NovaPoly, 100 % Smooth Knit Polyester, ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb, 100 % texturerad polyester, hjälper till att ta bort rester
- Finns med extra tjockt skum
- För användning med 180° snurra TMop™ Adapter
- Finns i längderna 10, 14 och 18 tum
- Gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning
- Tål starka desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum) |
| Produkttyp | Renrumsmopp |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 6.4 cm |
| Bredd (engelska) | 2,5 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Visa mer |