Läs mer
Micronova™ T-Mop™ Bestrålade omslag
Produktkod. 13177706 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon
Slät polyester, Uretanskum
Mått:
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Inkluderar:
–
NovaPoly Omslag, bestrålat
NovaPoly Slipcover, bestrålat
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått Inkluderar Förpackningsstorlek
13177706 Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum) – Paket med 12
11946865 Slät polyester, Uretanskum 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 tum) NovaPoly Slipcover, bestrålat Paket med 12
11956865 Slät polyester, Uretanskum 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum) NovaPoly Omslag, bestrålat Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13177706 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer TAA18IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3560.00 SEK
    3420.50 SEK / Paket med 12
    Save 139.50 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-04-2027
En rad bestrålade T-mop-överdrag med tryckknappar som passar på 180:an° snurra TMop™ Adapter för att enkelt rengöra och desinficera renrumsytor, inklusive mjuka väggar, besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning.​
  • Bred yta för rengöring av väggar och tak
  • Mopp med platt huvud
  • Roterar 180°
  • Rengör under utrustning och når obekväma vinklar på hyllor och trånga kammare
  • Polyester
  • Bestrålat
  • Vitt
  • Bredd 254 mm
De Micronova bestrålade TMop™ renrumsmoppskydden är rundade, täckta svampar med tryckknappar som passar över 180-graders° svängadaptern TMop™ för att enkelt rulla ner väggar och mjuka väggar, samt rengöra besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Mopparna finns i antingen texturerat eller slätstickat polyestertyg med möjlighet till ett tjockare skumlager för att hålla mer desinfektionsmedel och underlätta vridning.
  • Irradierade T-Mop lock med tryckknappar
  • Rundade täckta svampar rullar lätt nerför väggar och mjuka väggar
  • Utmärkt på alla rumsytor och utrustningsutvändiga utsidor
  • Får lätt plats i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning
  • Tygalternativ inkluderar:
    • NovaPoly, 100 % slät stickad polyester, ger utmärkt desinfektionsspridning
    • PolySorb, 100% texturerad polyester, hjälper till att ta bort rester
  • Finns med extra tjockt skum
  • För användning med 180-graders° svängadaptern TMop™
  • Finns i längderna 10, 14 och 18 tum
  • Gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning
  • Tål starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 tum)
Produkttyp Moppskydd
Färg Blått
Längd (engelska) 18 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 45.7 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 6.4 cm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 12/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
Inkluderar –
För användning med (utrustning) T-Mop™ Mopp
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad Nej
Material Mikrofiberpolyester, Nylon, Nylon