Läs mer
Thermo Scientific™ T Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaska
Produktkod. 17977192 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 g
Produktkod. 17977192
Brand: Thermo Scientific™ 27173611
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
T CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxitymidin (dT) för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider.
T CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxitymidin (dT) för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper (förutom T och U) utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. ''Standard Grade''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta Expedite Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-deoxitymidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 40 H 49 N 4 O 8
•P Bas: T
Formelvikt: 744,82 g/mol
CAS-nummer: 98796-51-1
HPLC-renhet:≥ 98,0 %
31P NMR Renhet:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Produkttyp T CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxitymidin (dT)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 2 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver