Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ T Phosphoramidite , serumflaska
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
T CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxythymidine (dT) for use in oligonucleotide synthesis. DNA phosphoramidites are the building blocks for synthesis of DNA or DNA containing oligonucleotides. Each base has unique protecting groups (except T and U) designed specifically to protect the DNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternative protecting groups on dC (acetyl) and dG (DMF) allow for a faster deprotection of the oligonucleotide. The TheraPure trademark denotes a highest level of phosphoramidite purity, developed with the highest stringency of of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles. Ideal for any therapeutic application. This product is supplied in an Amber bottle.
Available with a Serum Vial, 20-400 Finish, or 28-400 Finish neck style.
- Serum vial neck style is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers.
- 20-400 finish neck style is compatible with most Expedite synthesizers.
- 28-400 finish neck style is compatible with most MerMade synthesizers.
T CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxitymidin (dT) för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper (förutom T och U) utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. De TheraPure varumärke anger en högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den högsta strängheten av högdefinitionsanalyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler. Idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 60 ml bärnstensfärgad flaska med en Serum Vial-halsstil, som är kompatibel med de flesta ABI Systems∣AKTA System av oligonukleotidsyntetiserare.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-deoxitymidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
•Molekylformel: C 40 H 49 N 4 O 8 P
•Bas: T
•Formelvikt: 744,82 g/mol
•CAS-nummer: 98796-51-1
•HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet≤ 0,01%; Enstaka kritisk förorening≤ 0,3%; Förekomst av dC-, dG- eller T-föroreningar≤ 0,03 %
•31P NMR Renhet: ≥99%; Summan av icke-primära toppar vid 140-152 ppm: ≤0,3%; Inga toppar över 170 ppm; HMT orenhet (∼ 146 ppm):≤ 0,10 %
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers |
| Produkttyp | T CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Deoxitymidin (dT) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | 99% |
| Kvantitet | 2 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Kvalitet | TheraPure™ |
| Nukleinsyratyp | DNA |
| Visa mer |