Läs mer
Thermo Scientific™ T-REx™ Tango™ P2RY14- bla U2OS-celler
Beskrivning
T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS-celler innehåller den humana purinerga receptorn P2Y14 (P2RY14) under doxycyklininducerbar kontroll kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR-bla U2OS föräldracellinje. Denna föräldracellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamasreportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement. De T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS-celler har funktionellt validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av UDP-glukos. Dessutom, T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_014879.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | Tango™ cellinjer skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Cytoplasmatisk svans | Infödd svans |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Mänskligt proteinklass | G-proteinkopplad receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | Tango™ |
| Visa mer |