Läs mer
Hanna Instruments™ T-formad termometer
Produktkod. 10654232
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +220 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
10654232 -50 °C till +220 °C Varje
1 options
Produktkod. 10654232 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI14500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.05 SEK
    782.87 SEK / Paket med 1
    Save 100.18 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kalibreringskontrollanordning säkerställer noggrannhet
  • Ficktermometer med intervall -50 °C till 220 °C och 125 mm lång sond
  • Rostfritt stål, spetsad sond
  • Kalibreringskontrollanordning säkerställer noggrannhet
  • Automatisk avstängning använder AAA-batteri (ingår)
Specifikationer
Produkttyp T-formad termometer
Max. Temperatur (metrisk) 220 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +220 °C
Noggrannhet ±0,3 °C