Läs mer
Thermo Scientific™ T.T.C. Solution 5%
Produktkod. 10787753
Change view
Kvantitet:
1 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10787753 1 x 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10787753 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0211C
Enumerate and identify coliform bacteria using this solution.
Oxoid TTC Solution is used for the enumeration and identification of coliform bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Liquid
Produkttyp Microbiology Media
Kvantitet 1 x 100 mL
Avkastning As required