Läs mer
T0070907, MedChemExpress
Produktkod. 16465548
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16465548 10 mg
16456106 100 mg
16451717 50 mg
16438257 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465548 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13202
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress T0070907 is a potent PPARγ antagonist with a Ki of 1 nM.
T0070907 is a potent PPARγ antagonist with a Ki of 1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material T0070907
CAS 313516-66-4
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H8ClN3O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (225.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER ClC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(NC2=CC=NC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 277.66
Formel vikt 277.66
Procent renhet 99.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death