Läs mer
T025, MedChemExpress
Beskrivning
T025 induces caspase-3/7-mediated cell apoptosis. T025 reduces CLK-dependent phosphorylation. T025 exerts anti-proliferative activities in both hematological and solid cancer cell lines (IC50 values: 30-300 nM). T025 has an anti-tumor efficiency, mainly for MYC-driven disease research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | T025 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2407433-00-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H18N8 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8.25 mg/mL (21.57 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CNC1=NC(NCC2=NC=CC=N2)=C(C(C3=CC=C(N=CC=C4)C4=C3)=CN5)C5=N1 |
| Visa mer |