missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

T0901317, MedChemExpress

Produktkod. 16444078
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16444078 10 mg -
16400437 50 mg -
16495046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16444078 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10626

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress T0901317 is an orally active and highly selective LXR agonist with an EC50 of 20 nM for LXRα. T0901317 activates FXR with an EC50 of 5 μM. T0901317 is RORα and RORγ dual inverse agonist with Ki values of 132 nM and 51 nM, respectively. T0901317 induces apoptosis and inhibits the development of atherosclerosis in low-density lipoprotein (LDL) receptor-deficient mice.

T0901317 is an orally active and highly selective LXR agonist with an EC50 of 20 nM for LXRα. T0901317 activates FXR with an EC50 of 5 μM. T0901317 is RORα and RORγ dual inverse agonist with Ki values of 132 nM and 51 nM, respectively. T0901317 induces apoptosis and inhibits the development of atherosclerosis in low-density lipoprotein (LDL) receptor-deficient mice.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material T0901317
CAS 293754-55-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H12F9NO3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C1=CC=C(N(CC(F)(F)F)S(C2=CC=CC=C2)(=O)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 481.33
Formel vikt 481.33
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.