missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
T0901317, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | T0901317 |
| CAS | 293754-55-9 |
| Molekylformel | C17H12F9NO3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-benzenesulfonamide, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]benzenesulfonamide, T 1317, TO 901317 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2 |
| LEDER | COc1c(OC)cc2c(CCCNC2)c1 |
| IUPAC-namn | N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hydroxypropan-2-yl)fenyl]-N-(2,2,2-trifluoretyl)bensensulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 481.33 |
| Formel vikt | 481.0394 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?