missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

T2 Tetraol, TRC

Produktkod. 30452454
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452454 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8956051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material T-2 Tetraol
CAS 34114-99-3
Molekylformel C15 H22 O6
Kvantitet 1 mg
Synonym Trichothec-9-ene-3α,4β,8α,15-tetrol','12,13-epoxy- (8CI), (3α,4β,8α)-12,13-Epoxytrichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane]','trichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol deriv., T 2 toxin tetraol, T-2 Tetraol, T-2 tetrol, Toxin T 2 tetraol, Toxin T 4
InChI formel InChI=1S/C15H22O6/c1-7-3-9-14(5-16,4-8(7)17)13(2)11(19)10(18)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-12,16-19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9+,10+,11+,12+,13+,14+,15?/m0/s1
LEDER CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@](C)([C@@]2(CO)C[C@@H]1O)C34CO4
Molekylvikt (g/mol) 298.33
Formel vikt 298.1416
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.