missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
T2 Tetraol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | T-2 Tetraol |
| CAS | 34114-99-3 |
| Molekylformel | C15 H22 O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Trichothec-9-ene-3α,4β,8α,15-tetrol','12,13-epoxy- (8CI), (3α,4β,8α)-12,13-Epoxytrichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane]','trichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol deriv., T 2 toxin tetraol, T-2 Tetraol, T-2 tetrol, Toxin T 2 tetraol, Toxin T 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O6/c1-7-3-9-14(5-16,4-8(7)17)13(2)11(19)10(18)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-12,16-19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9+,10+,11+,12+,13+,14+,15?/m0/s1 |
| LEDER | CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@](C)([C@@]2(CO)C[C@@H]1O)C34CO4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.33 |
| Formel vikt | 298.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?