Läs mer
GVS T200 Andningsskydd med hel huva och invändig ansiktsförsegling
Produktkod. 18489655
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
18489655 Vitt
1 options
Produktkod. 18489655 Leverantör GVS Leverantörsnummer 1720032CE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
De T200 andningsskydd ger bra skydd för personer inom hälso- och sjukvård, EMS och andra typer av medicinska miljöer. Mycket lätt och bekväm för att skydda användaren bättre. Det ger ett brett visningsområde för att göra ditt arbete enklare.
De T200 andningsskydd ger bra skydd för personer inom hälso- och sjukvård, EMS och andra typer av medicinska miljöer.
  • Mycket lätt och bekväm för att skydda användaren bättre. Det ger ett brett visningsområde för att göra ditt arbete enklare.
  • Multijustering för att passa ett brett spektrum av användare.
  • Certifierad enligt EN 12941 1998 +A2:2008 och EN 166 2001 1 F 3.
  • Inkluderar: Hel huva med invändig ansiktstätning, luftkanal och huvudsele, 04-831 PX5™ andningsslang
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp PAPR-system med huva och huvudsele
Storlek One Size