Läs mer
GVS T200 Andningsskydd och huvudsele
Produktkod. 18429645
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
18429645 Vitt
1 options
Produktkod. 18429645 Leverantör GVS Leverantörsnummer 1720022CE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
De RPB T200 gör att du kan arbeta i din miljö fri från andningsrisker och obehag genom sin stödjande design. Mycket lätt och bekväm för att skydda användaren bättre. Det ger ett brett visningsområde för att göra ditt arbete enklare.
De RPB T200 gör att du kan arbeta i din miljö fri från andningsrisker och obehag genom sin stödjande design.
  • Mycket lätt och bekväm för att skydda användaren bättre. Det ger ett brett visningsområde för att göra ditt arbete enklare.
  • Multijustering för att passa ett brett spektrum av användare.
  • Certifierad enligt EN 12941 1998 + A2:2008 (TH3) och EN 166 2001 1 F 3
  • Inkluderar: Tychem 2000 ansiktstätning, huvudsele, PX5™ andningsslang
  • Att använda med PAPR PX5™
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp PAPR-system med huva och huvudsele
Storlek One Size