Läs mer
Thermo Scientific™ T29-8 x 50 fast vinkelrotor för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
Produktkod. 13486998 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
13486998 8 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 13486998 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235025.00 SEK
    231510.38 SEK / Paket med 1
    Save 3514.62 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför applikationer med en ny nivå av hög g-kraft (upp till 100 605 xg) med denna superhastighetsrotor med fast vinkel.
Utför applikationer med en ny nivå av hög g-kraft (upp till 100 605 xg) i superhastighet med hjälp av Thermo Scientific™ T29-8 x 50mL rotor med fast vinkel. Rotor —innovationer från Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbyte, till Thermo Scientific™ Auto-ID™ omedelbar rotoridentifiering, för att hastighetshandtagen på varje —rotorlock förkortar inställningstiden samtidigt som du får trygghet i att rotorn är säker.
Auto-Lock Rotorbyte
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än 3 sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifikation
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning T29-8x50 fast vinkelrotor
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 8 x 50 ml
Max. RCF 100,605 x g
Max. Hastighet 29,000 rpm
Radie (metrisk) 107 mm
Radie (metrisk) Min. 33 mm
K-faktor 354
Max. Rörlängd 108 mm
Max. Diameter på rör 29 mm
Nettovikt 18.5 lb. (8.4 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 34°
Bioinneslutning Ja