Läs mer
T3-ATA (S-isomer), MedChemExpress
Produktkod. 16451209
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16451209 1 mg -
16434808 10 mg -
16407557 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16451209 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114271A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress T3-ATA S-isomer is the S-isomer of T3-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
T3-ATA S-isomer is the S-isomer of T3-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material T3-ATA (S-isomer)
CAS 2438721-48-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16I3NO6S
Kvantitet 1 mg
LEDER CC(SCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C=C1I)=CC(I)=C1OC2=CC=C(O)C(I)=C2)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 767.11
Formel vikt 767.11
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid