Läs mer
T4-ATA (S-isomer), MedChemExpress
Produktkod. 16461209
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16461209 1 mg -
16444808 10 mg -
16417557 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16461209 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114272A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress T4-ATA S-isomer is the S-isomer of T4-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
T4-ATA S-isomer is the S-isomer of T4-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material T4-ATA (S-isomer)
CAS 2448470-97-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15I4NO6S
Kvantitet 1 mg
LEDER CC(SCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C=C1I)=CC(I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 893.01
Formel vikt 893.01
Procent renhet 98.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid