Läs mer
Thermo Scientific™ T4 DNA-ligas, HC (30 U/μ L)
Produktkod. 10548730 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
5000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10548730 5 000 enheter 5000 enheter
1 options
Produktkod. 10548730 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EL0013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 SEK
    2611.65 SEK / Paket med 5000
    Save 573.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
T4 DNA-ligas katalyserar bildandet av en fosfodiesterbindning mellan 5'-fosfat- och 3'-hydroxylterminaler i duplex-DNA eller RNA.
Katalysera bildandet av en fosfodiesterbindning mellan intill varandra liggande 5'-fosfat- och 3'-hydroxylterminaler i duplex-DNA eller RNA med Thermo Scientific™ T4 DNA-ligas. Enzymet reparerar enkelsträngade hack i duplex-DNA, RNA eller DNA/RNA-hybrider. Den förenar också DNA-fragment med antingen kohesiva eller trubbiga ändar, men har ingen aktivitet på enkelsträngade nukleinsyror.
De T4 DNA Ligas kräver ATP som en kofaktor.
Höjdpunkter
  • Aktiv i Themo Scientific restriktionsenzym, PCR och RT-buffertar (när de kompletteras med ATP )
  • Snabb– klibbiga ände ligering fullbordas på 10 minuter vid rumstemperatur
  • Levereras med PEG-lösning för effektiv ligering med trubbiga ändar
Användningsområden
  • Kloning av restriktionsenzymgenererade DNA-fragment
  • Kloning av PCR-produkter
  • Sammanfogning av dubbelsträngade oligonukleotidlinkrar eller adaptrar till DNA
  • Platsstyrd mutagenes
  • Amplifierad fragmentlängd polymorfism (AFLP )
  • Ligasmedierad RNA-detektion ( se referens 3)
  • Nick-reparation i duplex-DNA, RNA eller DNA/RNA-hybrider
  • Självcirkularisering av linjärt DNA.
Anteckningar
  • Bindning av T4 DNA-ligas till DNA kan resultera i ett bandskifte i agarosgeler. För att undvika detta, inkubera prover med 6X DNA Loading Dye& SDS- lösning vid °70 C i 5 minuter eller °65 C i 10 minuter och kyl på is före elektrofores.
  • Volymen av ligeringsreaktionsblandningen bör inte överstiga 10 % av den kompetenta cellvolymen i transformationsprocessen.
  • Före elektrotransformation, ta bort T4 DNA Ligas från ligeringsblandningen genom spinnkolonn eller kloroformextraktion. Det extraherade DNA:t kan fällas ut ytterligare med etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 30 U/μ L
Enzym DNA-ligas
Kompatibel buffert 10X T4 DNA-ligasbuffert
Kvantitet 5 000 enheter
Produkttyp T4 DNA-ligas