Läs mer
Thermo Scientific™ T4 DNA-ligas (5 U/μ L)
Produktkod. 10621441 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
200 enheter
5 x 1 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
200 enheter
5000 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10621441 5 x 1 000 enheter 5000 enheter
10723941 1 000 enheter 1000 enheter
10339509 200 enheter 200 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10621441 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EL0012
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
T4 DNA-ligas katalyserar bildandet av en fosfodiesterbindning mellan 5'-fosfat- och 3'-hydroxylterminaler i duplex-DNA eller RNA.
Katalysera bildandet av en fosfodiesterbindning mellan intill varandra liggande 5'-fosfat- och 3'-hydroxylterminaler i duplex-DNA eller RNA med Thermo Scientific™ T4 DNA-ligas. Enzymet reparerar enkelsträngade hack i duplex-DNA, RNA eller DNA/RNA-hybrider. Den förenar också DNA-fragment med antingen kohesiva eller trubbiga ändar, men har ingen aktivitet på enkelsträngade nukleinsyror.
De T4 DNA Ligas kräver ATP som en kofaktor.
Höjdpunkter
  • Aktiv i Themo Scientific restriktionsenzym, PCR och RT-buffertar (när de kompletteras med ATP )
  • Snabb– klibbiga ände ligering fullbordas på 10 minuter vid rumstemperatur
  • Levereras med PEG-lösning för effektiv ligering med trubbiga ändar
Användningsområden
  • Kloning av restriktionsenzymgenererade DNA-fragment
  • Kloning av PCR-produkter
  • Sammanfogning av dubbelsträngade oligonukleotidlinkrar eller adaptrar till DNA
  • Platsstyrd mutagenes
  • Amplifierad fragmentlängd polymorfism (AFLP )
  • Ligasmedierad RNA-detektion ( se referens 3)
  • Nick-reparation i duplex-DNA, RNA eller DNA/RNA-hybrider
  • Självcirkularisering av linjärt DNA.
Anteckningar
  • Bindning av T4 DNA-ligas till DNA kan resultera i ett bandskifte i agarosgeler. För att undvika detta, inkubera prover med 6X DNA Loading Dye& SDS- lösning vid °70 C i 5 minuter eller °65 C i 10 minuter och kyl på is före elektrofores.
  • Volymen av ligeringsreaktionsblandningen bör inte överstiga 10 % av den kompetenta cellvolymen i transformationsprocessen.
  • Före elektrotransformation, ta bort T4 DNA Ligas från ligeringsblandningen genom spinnkolonn eller kloroformextraktion. Det extraherade DNA:t kan fällas ut ytterligare med etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Enzym DNA-ligas
Kompatibel buffert 10X T4 DNA-ligasbuffert
Kvantitet 5 x 1 000 enheter
Produkttyp T4 DNA-ligas
compliance-icons
Produktbeteckning
  • T4 DNA Ligase (5 U/µL)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol