Läs mer
T56-LIMKi, MedChemExpress
Produktkod. 16483717
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483717 50 mg -
16483636 25 mg -
16470208 5 mg -
16447748 10 mg -
16447606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483717 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19352
MedChemExpress T56-LIMKi is a selective inhibitor of LIMK2; inhibits the growth of Panc-1 cells with an IC50 of 35.2 μM.
T56-LIMKi is a selective inhibitor of LIMK2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material T56-LIMKi
Fysisk form Solid
CAS 924473-59-6
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H14F3N3O3
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym T5601640
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (256.85 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(C)=NO1)NC2=CC=CC(C(NC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=C2
Molekylvikt (g/mol) 389.33
Formel vikt 389.33
Procent renhet 99.07%