Läs mer
T6167923, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | T6167923 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20BrN3O3S2/c1-13(16-6-3-11-25-16)19-17(22)20-7-9-21(10-8-20)26(23,24)15-5-2-4-14(18)12-15/h2-6,11-13H,7-10H2,1H3,(H,19,22) |
| Formel vikt | 457.0129 |