Läs mer
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CGST-HA-His vektor för däggdjurscellfritt proteinuttryck
Produktkod. 12196500 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12196500 10μ g 10µg
1 options
Produktkod. 12196500 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88868
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Generera His-, HA-, Myc- eller andra märkningsmärkta fusionsproteiner genom cellfri in vitro-translation (IVT ) med dessa mångsidiga T7-expressionsvektorer.
Thermo Scientific™ T7 cellfria uttrycksvektorer (pT7CFE1) är kloningsplasmider optimerade för användning med Thermo Scientific 1-Step Humant in vitro proteinuttryckssystem för in vitro translation (IVT ) av taggade fusionsproteiner.
pT7CFE1-expressionsvektorerna innehåller elementet Encefalomyocarditis virus (EMCV) internal ribosom entry site (IRES) element som är avgörande för höga nivåer av cap-oberoende proteinuttryck i Human In Vitro Translation System. Varje vektor har ett mycket kompatibelt multipelkloningsställe (MCS) för att underlätta enkel infogning av proteinkodande sekvenser i och mellan vektorer. pT7CFE1-vektorn är tillgänglig med enkel- eller tandemaffinitetstaggar vid N- eller C-terminalen för att underlätta proteinrening och detektion. pT7CFE-vektorerna är lämpliga för insättning av klonade gener, cDNA, ORF eller PCR-produkter för in vitro-transkription och translation. Anpassade kloningstjänster är också tillgängliga.
Höjdpunkter:
  • Optimerad prestanda– utformad för att ge det högsta utbytet i det mänskliga in vitro -translationssystemet
  • Många alternativ– flera alternativ för tagg och taggplats
  • Modulär MCS– multipla kloningsställen upprätthålls över vektorfamiljen för att underlätta subkloning
  • Klyvbara taggar– HRV 3C-klyvningsställe tillgängligt på utvalda vektorer
pT7CFE1 plasmidegenskaper:
  • EMCV IRES vid 5-prime UTR främjar högnivåtranslation av mRNA
  • MCS rymmer geninsättning via tio olika restriktionsställen: Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 och Xho1
  • Poly A-sekvens i 3-prime-regionen främjar mRNA-stabilisering och skydd mot nukleaser
  • T7-terminator säkerställer syntes av mRNA-transkript i exakt storlek
  • Plasmidlinjärisering kan åstadkommas med restriktionsställen mellan Poly A-sekvensen och T7-terminatorregionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pT7CFE1-CGST-HA-His vektor
Typ pT7CFE1-CGST-HA-His vektor
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Protein Tag GST Tag, His Tag, HA Tag
Kvantitet 10μ g
Innehåll och lagring Förvara mellan -70 °C och -20 °C.
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Promotor T7