Läs mer
Thermo Scientific™ pT7CFE1-NHis-GST-CHA vektor för däggdjurscellfritt proteinuttryck
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ T7 cellfria uttrycksvektorer (pT7CFE1) är kloningsplasmider optimerade för användning med Thermo Scientific 1-Step Humant in vitro proteinuttryckssystem för in vitro translation (IVT ) av taggade fusionsproteiner.
Höjdpunkter:
Optimerad prestanda– utformad för att ge det högsta utbytet i det mänskliga in vitro -translationssystemet
Många alternativ– flera alternativ för tagg och taggplats
Modulär MCS– multipla kloningsställen upprätthålls över vektorfamiljen för att underlätta subkloning
Klyvbara taggar– HRV 3C-klyvningsställe tillgängligt på utvalda vektorer
pT7CFE1 plasmidegenskaper:
- EMCV IRES vid 5-prime UTR främjar högnivåtranslation av mRNA
- MCS rymmer geninsättning via tio olika restriktionsställen: Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 och Xho1
- Poly A-sekvens i 3-prime-regionen främjar mRNA-stabilisering och skydd mot nukleaser
- T7-terminator säkerställer syntes av mRNA-transkript i exakt storlek
- Plasmidlinjärisering kan åstadkommas med restriktionsställen mellan Poly A-sekvensen och T7-terminatorregionen
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | pT7CFE1-NHis-GST-CHA |
| Typ | pT7CFE1-NHis-GST-CHA vektor |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Protein Tag | GST Tag, His Tag, HA Tag |
| Kvantitet | 10μ g |
| Innehåll och lagring | Förvara mellan -70 °C och -20 °C. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Promotor | T7 |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.