Läs mer
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CMyc Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ T7 cellfria uttrycksvektorer (pT7CFE1) är kloningsplasmider optimerade för användning med Thermo Scientific 1-Step Humant in vitro proteinuttryckssystem för in vitro translation (IVT ) av taggade fusionsproteiner.
Höjdpunkter:
Optimerad prestanda– utformad för att ge det högsta utbytet i det mänskliga in vitro -translationssystemet
Många alternativ– flera alternativ för tagg och taggplats
Modulär MCS– multipla kloningsställen upprätthålls över vektorfamiljen för att underlätta subkloning
Klyvbara taggar– HRV 3C-klyvningsställe tillgängligt på utvalda vektorer
pT7CFE1 plasmidegenskaper:
- EMCV IRES vid 5-prime UTR främjar högnivåtranslation av mRNA
- MCS rymmer geninsättning via tio olika restriktionsställen: Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 och Xho1
- Poly A-sekvens i 3-prime-regionen främjar mRNA-stabilisering och skydd mot nukleaser
- T7-terminator säkerställer syntes av mRNA-transkript i exakt storlek
- Plasmidlinjärisering kan åstadkommas med restriktionsställen mellan Poly A-sekvensen och T7-terminatorregionen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pT7CFE1-CMyc Vector |
| Typ | pT7CFE1-CMyc Vector |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Protein Tag | c-Myc Epitope Tag |
| Kvantitet | 10μ g |
| Innehåll och lagring | Förvara mellan -70 °C och -20 °C. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Promotor | T7 |