Läs mer
T807, MedChemExpress
Produktkod. 16446017
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16446017 5 mg -
16434546 100 mg -
16413298 10 mg 10mg
16409836 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16446017 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101184
MedChemExpress T807 a novel tau positron emission tomography (PET) tracer.
T807 a novel tau positron emission tomography (PET) tracer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material T807
CAS 1415379-56-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H10FN3
Kvantitet 5 mg
Synonym AV-1451
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 16.6 mg/mL (63.05 mM)
LEDER FC1=CC=C(C2=CC3=C(C=C2)C(C=NC=C4)=C4N3)C=N1
Molekylvikt (g/mol) 263.27
Formel vikt 263.27
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration