Läs mer
T863, MedChemExpress
Beskrivning
T863 is an orally active, selective and potent DGAT1 (Acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase 1) inhibitor that interacts with the acyl-CoA binding site of DGAT1, and inhibits triacylglycerol synthesis in cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | T863 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 701232-20-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H26N4O3 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.75 mM) |
| LEDER | O=C(O)C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=NC4=C(N)N=CN=C4OC3(C)C)C=C2)CC1 |
| Visa mer |